4-Chloro-o-fenylenodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
A10823.14
A10823.22
A10823.36
A10823.14EA
547
PLN
A10823.14
A10823.22
A10823.36
4-Chloro-o-fenylenodiamina 97%
4-Chloro-o-fenylenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 95-83-0
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD00011691
Formuła:
C₆H₇ClN₂ MW: 142.59 g/mol Temp. Wrzenia: 280 Temp. topnienia: 70…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011691 Numer CAS: 95-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-456-8 |