2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylbenzothiazol-2-ylamine, 4-Methylbenzo[d]thiazol-2-amine
A10822.06
A10822.14
A10822.22
A10822.06EA
235
PLN
A10822.06
A10822.14
A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 1477-42-5
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
Melting Point: 137-139°
Beilstein Reference: 129346
Formuła:
C₈H₈N₂S Temp. Wrzenia: 321 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 137…139 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005793 Numer CAS: 1477-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-028-3 |