Kwas lewulinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-76-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4415
Odour: Characteristic
pH: 2.5-3.0
Melting Point: 26-31°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 506796
Merck Reference: 14,5472
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002796
Formuła:
C₅H₈O₃ Temp. Wrzenia: 245…246 °C Temp. topnienia: 26…31 °C Gęstość: 1,134 Temp. Zapłonu: 137 °C (278 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002796 Numer CAS: 123-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-649-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5472 |