2,5-difenyloksazol (PPO) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
A10654.14
A10654.22
A10654.36
A10654.14EA
287
PLN
A10654.14
A10654.22
A10654.36
2,5-difenyloksazol (PPO) 99%
2,5-difenyloksazol (PPO)
Purity: 99%
CAS No.: 92-71-7
Molecular Formula: C15H11NO
Formula Weight: 221.26
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 360°
MDL No.: MFCD00005306
Formuła:
C₁₅H₁₁NO Temp. Wrzenia: 360 °C Temp. topnienia: 70…74 °C Gęstość: 1,060 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005306 Numer CAS: 92-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-181-3 |