4,4'-Difluorobenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
A10653.09
A10653.18
A10653.30
A10653.09EA
197
PLN
A10653.09
A10653.18
A10653.30
4,4'-Difluorobenzofenon ≥98%
4,4'-Difluorobenzofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 345-92-6
Molecular Formula: C13H8F2O
Formula Weight: 218.20
Melting Point: 106-110°
Boiling Point: 170-172°/10mm
MDL No.: MFCD00000353
Formuła:
C₁₃H₈F₂O MW: 218.2 g/mol Temp. Wrzenia: 170…172 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 106…110 °C Gęstość: 1.39 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000353 Numer CAS: 345-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-466-3 |