6-Nitrobenzotiazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10634.06
A10634.18
A10634.06EA
374
PLN
A10634.06
A10634.18
6-Nitrobenzotiazol ≥98%
6-Nitrobenzotiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 2942-06-5
Molecular Formula: C7H4N2O2S
Formula Weight: 180.18
Melting Point: 173-177°
Beilstein Reference: 7824
Formuła:
C₇H₄N₂O₂S Temp. topnienia: 173…177 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014569 Numer CAS: 2942-06-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-933-9 |