Drukuj
Bromooctan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A10605.0B A10605.18 A10605.30
A10605.0BEA 2140 PLN
A10605.0B A10605.18 A10605.30
Bromooctan metylu ≥98%
Bromooctan metylu
Purity: 98+% CAS No.: 96-32-2 Molecular Formula: C3H5BrO2 Formula Weight: 152.98 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4585 Odour: Pungent Melting Point: -50° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 506256 UN No.: 2643 MDL No.: MFCD00000189
Formuła: BrCH₂COOCH₃
Temp. Wrzenia: 144…145 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,655
Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000189
Numer CAS: 96-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-499-2
Jednostka: 2643
ADR: 6.1,II