pentaerytryt ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10520.0B
A10520.0I
A10520.30
A10520.0BEA
314
PLN
A10520.0B
A10520.0I
A10520.30
pentaerytryt ≥98%
pentaerytryt
Purity: 98+%
CAS No.: 115-77-5
Molecular Formula: C5H12O4
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 260-264°
Boiling Point: 276°/30mm
Beilstein Reference: 1679274
Merck Reference: 14,7111
MDL No.: MFCD00004692
Formuła:
C₅H₁₂O₄ Temp. Wrzenia: 276 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 260…264 °C Gęstość: 1,396 Temp. Zapłonu: 240 °C (464 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004692 Numer CAS: 115-77-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-104-9 Klasyfikacja Merck : 14,7111 |