Difenylosilanodiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10492.36
A10492.22
A10492.14
AB116343.0100
A10492.36EA
2090
PLN
A10492.36
A10492.22
A10492.14
ABCRAB116343.0100
Difenylosilanodiol ≥98%
Difenylosilanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 947-42-2
Molecular Formula: C12H12O2Si
Formula Weight: 216.31
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2523445
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00002101
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂Si Temp. Wrzenia: 377 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002101 Numer CAS: 947-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-427-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |