2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10473.06
A10473.14
A10473.22
A10473.06EA
621
PLN
A10473.06
A10473.14
A10473.22
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene ≥98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14227-18-0
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2277262
Formuła:
C₉H₁₁NO₅ Temp. topnienia: 150…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016992 Numer CAS: 14227-18-0 |