Ester etylowy kwasu bromooctowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bromooctan etylu
A10448.36
A10448.0E
A10448.22
A10448.36EA
768
PLN
A10448.36
A10448.0E
A10448.22
Ester etylowy kwasu bromooctowego ≥98%
Ester etylowy kwasu bromooctowego
Purity: 98%
CAS No.: 105-36-2
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.00
Flash Point: 47°(117°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.506
Refractive Index: 1.4510
Appearance: Colourless
Melting Point: -38°
Boiling Point: 159°
UN No.: 1603
MDL No.: MFCD00000191
Formuła:
BrCH₂COOCH₂CH₃ MW: 167 g/mol Temp. Wrzenia: 159 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1.506 Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000191 Numer CAS: 105-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-290-9 Jednostka: 1603 ADR: 6.1 II |