1-Metylo-2-tiomocznik ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10437.14
A10437.22
A10437.36
A10437.14EA
292
PLN
A10437.14
A10437.22
A10437.36
1-Metylo-2-tiomocznik ≥97%
1-Metylo-2-tiomocznik
Purity: 98+%
CAS No.: 598-52-7
Molecular Formula: C2H6N2S
Formula Weight: 90.15
pH: 7
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 506162
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004938
Formuła:
C₂H₆N₂S MW: 90.15 g/mol Temp. topnienia: 119…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004938 Numer CAS: 598-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-936-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |