2,5-Dihydroksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A10407.06
A10407.14
A10407.06EA
680
PLN
A10407.06
A10407.14
2,5-Dihydroksybenzoesan metylu ≥98%
2,5-Dihydroksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 2150-46-1
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 86-87°
MDL No.: MFCD00016464
Formuła:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 g/mol Temp. topnienia: 86…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016464 Numer CAS: 2150-46-1 Numer WE (dawny EINECS): 218-427-8 |