3-(Hydroksymetylo)pirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
A10381.18
A10381.30
A10381.18EA
437
PLN
A10381.18
A10381.30
3-(Hydroksymetylo)pirydyna ≥98%
3-(Hydroksymetylo)pirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 100-55-0
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -8 to -6°
Boiling Point: 154°/28mm
Beilstein Reference: 107851
Merck Reference: 14,6527
MDL No.: MFCD00006407
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 154 °C (28 mmHg) Temp. topnienia: –8 to –6 °C Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: 149 °C (300 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006407 Numer CAS: 100-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-864-6 Klasyfikacja Merck : 14,6527 |