Benzotiazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10380.0B
A10380.18
A10380.30
A10380.0BEA
1070
PLN
A10380.0B
A10380.18
A10380.30
Benzotiazol ≥97%
Benzotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 95-16-9
Molecular Formula: C7H5NS
Formula Weight: 135.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6420
Odour: Characteristic
Melting Point: 2°
Boiling Point: 230°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, carbon disulfide
Beilstein Reference: 109468
Merck Reference: 14,1107
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005775
Formuła:
C₇H₅NS Temp. Wrzenia: 230 °C Temp. topnienia: 2 °C Gęstość: 1,241 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005775 Numer CAS: 95-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-396-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1107 |