Kwas 4-nitroftalowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10368.06
A10368.14
A10368.18
A10368.06EA
185
PLN
A10368.06
A10368.14
A10368.18
Kwas 4-nitroftalowy 97%
Kwas 4-nitroftalowy
Purity: 97%
CAS No.: 610-27-5
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Odour: Odourless
Melting Point: 160-165°
Beilstein Reference: 1882262
MDL No.: MFCD00007252
Formuła:
C₈H₅NO₆ MW: 211.13 g/mol Temp. topnienia: 160…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007252 Numer CAS: 610-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-215-3 |