Chlorek benzylotributyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10345.0E
A10345.22
A10345.36
A10345.0EEA
3010
PLN
A10345.0E
A10345.22
A10345.36
Chlorek benzylotributyloamoniowy ≥98%
Chlorek benzylotributyloamoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 23616-79-7
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Cl
Formula Weight: 311.94
Melting Point: 156-162°
Beilstein Reference: 3776210
Formuła:
C₁₉H₃₄ClN Temp. topnienia: 156…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011849 Numer CAS: 23616-79-7 Numer WE (dawny EINECS): 245-787-3 Jednostka: 3263 ADR: 8,II |