Drukuj
Chlorooctan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A10325.0E A10325.30
A10325.0EEA 810 PLN
A10325.0E A10325.30
Chlorooctan metylu ≥99%
Chlorooctan metylu
Purity: 99+% CAS No.: 96-34-4 Molecular Formula: ClCH2CO2CH3 Formula Weight: 108.52 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -32° Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 506255 Merck Reference: 14,6042 UN No.: 2295 MDL No.: MFCD00000931
Formuła: C₃H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 128…130 °C
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1,236
Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000931
Numer CAS: 96-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-501-1
Jednostka: 2295
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 14,6042