Waleronitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-59-8
Molecular Formula: CH3(CH2)3CN
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Odourless
Melting Point: -96°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 1736706
Merck Reference: 14,9905
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001974
Formuła:
C₅H₉N Temp. Wrzenia: 139…141 °C Temp. topnienia: –96 °C Gęstość: 0,797 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001974 Numer CAS: 110-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-781-8 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,9905 |