Peroksoboran sodu tetrahydrat 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium peroxometaborate tetrahydrate
A10189.0E
A10189.22
A10189.36
A10189.0EEA
563
PLN
A10189.0E
A10189.22
A10189.36
Peroksoboran sodu tetrahydrat 97
Peroksoboran sodu tetrahydrat
Purity: 97%
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Formuła:
NaH₂BO₄·4H₂O MW: 171.87 g/mol Temp. topnienia: 60 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.73 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149231 Numer CAS: 13517-20-9 Numer WE (dawny EINECS): 239-172-9 ADR: 5.1 III |