3,5-Bis(trifluorometylo)fenol 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
A10183.03
A10183.06
A10183.14
A10183.03EA
197
PLN
A10183.03
A10183.06
A10183.14
3,5-Bis(trifluorometylo)fenol 97
3,5-Bis(trifluorometylo)fenol
Purity: 97%
CAS No.: 349-58-6
Molecular Formula: C8H4F6O
Formula Weight: 230.11
Flash Point:
Formuła:
C₈H₄F₆O MW: 230.11 g/mol Temp. Wrzenia: 97…98 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: 20…21 °C Gęstość: 1.511 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000386 Numer CAS: 349-58-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-488-3 |