1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
A10181.14
A10181.22
A10181.14EA
272
PLN
A10181.14
A10181.22
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat ≥98%
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 6001-64-5
Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O
Formula Weight: 186.47 (177.46anhy)
Flash Point:
Formuła:
C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O Temp. Wrzenia: 167 °C Temp. topnienia: 98…100 °C (anhydr.) Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004461 Numer CAS: 6001-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-317-6 Klasyfikacja Merck : 14,2129 |