pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu 99.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 13755-38-9
Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O
Formula Weight: 297.95 (261.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.72
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8649
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00149192
For chromatographic detection of peptides
Formuła:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O MW: 297.95 g/mol Gęstość: 1.72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149192 Numer CAS: 13755-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-373-9 Jednostka: 1588 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,8649 |