gal metal ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45841.22
45841.36
45841.22EA
3650
PLN
45841.22
45841.36
gal metal ≥99.9% (metals basis)
gal
Packaged in poylethylene bottle
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-55-3
Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00134045
Formuła:
Ga MW: 69.72 g/mol Temp. Wrzenia: 2403 Temp. topnienia: 29 Gęstość: 5.904 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134045 Numer CAS: 7440-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-163-8 Jednostka: 2803 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 12,04364 |