Wodorotlenek sodu ≥99.99% (metals basis), beads/pellets
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Density: 2.13
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 316°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 316 °C Gęstość: 2,13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,8627 |