Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45548.88
45548.ME
45548.88EA
4900
PLN
45548.88
45548.ME
Potassium tetrabromoplatinate(II) ≥99.9% (metals basis)
Potassium tetrabromoplatinate(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13826-94-3
Molecular Formula: Br4K2Pt
Formula Weight: 592.90
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formuła:
Br₄K₂Pt Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011376 Numer CAS: 13826-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-536-1 |