5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
44639.01
44639.03
44639.06
44639.01EA
405
PLN
44639.01
44639.03
44639.06
5-(Chloromethyl)uracil ≥97%
5-(Chloromethyl)uracil
Purity: 97%
CAS No.: 3590-48-5
Molecular Formula: C5H5ClN2O2
Formula Weight: 160.56
Physical Form: Powder
Formuła:
C₅H₅ClN₂O₂ MW: 160.56 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00218445 Numer CAS: 3590-48-5 |