Drukuj
Kwas azotowy solution_standardised 2.0 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
44528.AP 44528.K2
44528.APEA 358 PLN
44528.AP 44528.K2
Kwas azotowy solution_standardised 2.0 N
Kwas azotowy
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Density: 1.06 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: -42
Gęstość: 1.06
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 3264
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610