Drukuj
difosforan tetrapotasu, bezwodny ≥96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
44269.A7EA 1680 PLN
44269.A7 44269.A1
difosforan tetrapotasu, bezwodny ≥96%
difosforan tetrapotasu
Formuła: K₄O₇P₂
MW: 330,34 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec.
Temp. topnienia: 1090 °C
Gęstość: 2,33
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011393
Numer CAS: 7320-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-785-7
Klasyfikacja Merck : 14,7663