1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
43755.09
43755.04
43755.09EA
4760
PLN
43755.09
43755.04
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98%
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 17985-72-7
Molecular Formula: C10H18Si2
Formula Weight: 194.43
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.898
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 101°/13mm
MDL No.: MFCD00142462
Formuła:
C₁₀H₁₈Si₂ Temp. Wrzenia: 101 °C (13 mmHg) Gęstość: 0,898 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00142462 Numer CAS: 17985-72-7 |