1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43491.06
43491.03
43491.06EA
2390
PLN
43491.06
43491.03
1-(2-Bromoethyl)naphthalene ≥97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 13686-49-2
Molecular Formula: C12H11Br
Formula Weight: 235.13
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₁Br Temp. Wrzenia: 237…238 °C1,65 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037737 Numer CAS: 13686-49-2 |