Lewulinian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
43397.22
43397.14
43397.22EA
1500
PLN
43397.22
43397.14
Lewulinian metylu ≥99%
Lewulinian metylu
Purity: 99+%
CAS No.: 624-45-3
Molecular Formula: CH3COCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 72°(161.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Odour: Pleasant
Boiling Point: 191°
MDL No.: MFCD00017499
Formuła:
C₆H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 191 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,05 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017499 Numer CAS: 624-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-846-4 |