2-Bromo-5-trifluorometylopirydyna ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43381.03
43381.06
43381.03EA
663
PLN
43381.03
43381.06
2-Bromo-5-trifluorometylopirydyna ≥96%
2-Bromo-5-trifluorometylopirydyna
Purity: 96%
CAS No.: 50488-42-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 78-81°/30mm
MDL No.: MFCD00153086
Formuła:
C₆H₃BrF₃N Temp. Wrzenia: 78…81 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 45…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153086 Numer CAS: 50488-42-1 |