1,3-Dioksolan ≥99.5% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
42897.AK
42897.K2
42897.M1
42897.AKEA
390
PLN
42897.AK
42897.K2
42897.M1
1,3-Dioksolan ≥99.5% stabilised
1,3-Dioksolan
Stabilized
Purity: 99.5%
CAS No.: 646-06-0
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 1°(34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Refractive Index: 1.4000
Melting Point: -95°
Boiling Point: 74-75°
UN No.: 1166
MDL No.: MFCD00003207
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries
Formuła:
C₃H₆O₂ Temp. Wrzenia: 74…75 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,06 Temp. Zapłonu: 1 °C (34 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003207 Numer CAS: 646-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-463-5 Jednostka: 1166 ADR: 3,II |