Metoksytrimetylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethyl(methoxy)silane
42464.09
42464.18
42464.30
42464.09EA
295
PLN
42464.09
42464.18
42464.30
Metoksytrimetylosilan ≥97%
Metoksytrimetylosilan
Purity: 97+%
CAS No.: 1825-61-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -11°(-12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.756
Refractive Index: 1.3678
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Mild
Boiling Point: 57-58°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008344
Formuła:
C₄H₁₂OSi Temp. Wrzenia: 57…58 °C Gęstość: 0,756 Temp. Zapłonu: –11 °C (–12 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008344 Numer CAS: 1825-61-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-369-0 ADR: 3,II |