Polisiarczki potasu (≥11,8% S) (as sulfide)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41550.22
41550.36
41550.22EA
522
PLN
41550.22
41550.36
Polisiarczki potasu (≥11,8% S) (as sulfide)
Polisiarczki potasu
CAS No.: 39365-88-3
Molecular Formula: K2Sn
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
UN No.: 3180
MDL No.: MFCD00064604
Decorative Colour effects on brass, bronze, nickel
Formuła:
K₂(S)n Temp. topnienia: 471 °C Gęstość: 1,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064604 Numer CAS: 37199-66-9 Numer WE (dawny EINECS): 253-390-1 Jednostka: 3180 ADR: 4.1,II |