Heksabromoirydan dipotasu (≥25,2% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium hexabromoiridate(IV)
41012.03
41012.06
41012.03EA
1690
PLN
41012.03
41012.06
Heksabromoirydan dipotasu (≥25,2% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Heksabromoirydan dipotasu
Purity: 99.9%
CAS No.: 19121-78-9
Molecular Formula: K2IrBr6
Formula Weight: 749.86
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054221
Formuła:
Br₆IrK₂ MW: 749.84 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054221 Numer CAS: 19121-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-827-1 |