N-etylomaleimid (NEM) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
40526.03
40526.06
40526.14
40526.03EA
373
PLN
40526.03
40526.06
40526.14
N-etylomaleimid (NEM) 99+%
N-etylomaleimid (NEM)
Purity: 99+%
CAS No.: 128-53-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Odour: Pungent
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 209-211°
Beilstein Reference: 112448
Merck Reference: 14,3822
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00005509
Formuła:
C₆H₇NO₂ MW: 125.13 g/mol Temp. Wrzenia: 209…211 °C Temp. topnienia: 43…46 °C Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005509 Numer CAS: 128-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-892-4 Jednostka: 2928 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,03855 |