Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40407.03
40407.06
40407.09
40407.03EA
788
PLN
40407.03
40407.06
40407.09
Disodium tetrabromopalladate ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Disodium tetrabromopalladate
Purity: 99.95%
CAS No.: 50495-13-1
Molecular Formula: Na2PdBr4
Formula Weight: 472.02
Physical Form: Powder
Formuła:
Br₄Na₂Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046199 Numer CAS: 50495-13-1 Numer WE (dawny EINECS): 256-605-7 |