Phosphotungstic acid 44-hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trioxotungsten - phosphoric acid hydrate (12:1:44), Tungsten, trioxo-, compd. with phosphoric acid, hydrate (12:1:44)
40116.14
40116.22
40116.36
40116.14EA
559
PLN
40116.14
40116.22
40116.36
Phosphotungstic acid 44-hydrate
Phosphotungstic acid 44-hydrate
CAS No.: 12067-99-1
Molecular Formula: P2O5.24WO3.xH2O
Formula Weight: 5706.35(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7364
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00041964
Formuła:
H₉₁O₈₄PW₁₂ Temp. topnienia: 107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149916 Numer CAS: 12067-99-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-087-6 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7364 |