tetraboran dipotasowy tetrahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 12045-78-2
Molecular Formula: K2B4O7.4H2O
Formula Weight: 305.51 (233.44anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.74 (anhy)
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7680
MDL No.: MFCD00149924
Formuła:
B₄K₂O₇·4H₂O Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 1,74 (anhydr.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149924 Numer CAS: 12045-78-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-575-5 Klasyfikacja Merck : 14,7680 |