Szczawian żelaza(II) hydrat ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oxalic acid iron (II) salt, Ferrous oxalate, Iron (II) ethanedioate
Used as a photographic developer, glass tint, decorative glass colorant, and pigment in plastics, paints, and lacquers.
Purity: 96%
CAS No.: 516-03-0
Molecular Formula: FeC2O4.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 143.87(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.28
Melting Point: 190° dec.
Solubility: Soluble in acids
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00012475
Formuła:
FeC₂O₄·xH₂O MW: 143.87 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 190 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012475 Numer CAS: 516-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-217-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,04099 |