kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat 97.5-100.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36697.06
36697.14
36697.22
36697.36
36697.06EA
294
PLN
36697.06
36697.14
36697.22
36697.36
kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat 97.5-100.5% ACS
kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat
Purity: 97.5%-100.5%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Physical Form: Solid
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3222748
MDL No.: MFCD00066429
Formuła:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Temp. topnienia: 213…216 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066429 Numer CAS: 125572-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 236-308-9 |