Kwas azotowy standardised solution 0.1 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35626.AP
35626.K2
35626.APEA
370
PLN
35626.AP
35626.K2
Kwas azotowy standardised solution 0.1 N
Kwas azotowy
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formuła:
HNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 3264 ADR: 8,III |