bursztynian disodu heksahydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 6106-21-4
Molecular Formula: C4H4Na2O4.6H2O
Formula Weight: 270.14 (162.05anhy)
Physical Form: Granular/crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 120° -6H2O
Beilstein Reference: 3921044
Merck Reference: 14,8679
MDL No.: MFCD00149117
Formuła:
NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O Temp. topnienia: 120 °C (-6H₂O) Gęstość: 1,529 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149117 Numer CAS: 6106-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7 Klasyfikacja Merck : 14,8679 |