Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja:
10-15 % MeOH
33314.AP
33314.M1
33314.APEA
351
PLN
33314.AP
33314.M1
Formaldehyd 37% aqueous solution Stabilised ACS
Formaldehyd
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.083
Refractive Index: 1.3765
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Formuła:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Temp. Wrzenia: 97 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1.083 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8 Jednostka: 1198 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,4235 |