1,5-Difenylotiokarbazon ≥85% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
33283.04
33283.09
33283.18
33283.04EA
207
PLN
33283.04
33283.09
33283.18
1,5-Difenylotiokarbazon ≥85% ACS
1,5-Difenylotiokarbazon
CAS No.: 60-10-6
Molecular Formula: C13H12N4S
Formula Weight: 256.33
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 168° dec.
Beilstein Reference: 748838
Merck Reference: 14,3377
MDL No.: MFCD00003025
Formuła:
C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅ Temp. Wrzenia: 406 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003025 Numer CAS: 60-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-454-1 Klasyfikacja Merck : 14,3377 |