cyjanobroman
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
32731.14
32731.22
32731.06
32731.14EA
482
PLN
32731.14
32731.22
32731.06
cyjanobroman
cyjanobroman
CAS No.: 506-68-3
Molecular Formula: BrCN
Formula Weight: 105.93
Physical Form: Crystalline
Density: 2.015
Odour: Acrid
Boiling Point: 61.4°
Merck Reference: 14,2693
UN No.: 1889
MDL No.: MFCD00011597
Formuła:
CBrN Temp. Wrzenia: 61,4 °C Temp. topnienia: 50…52 °C Gęstość: 2,015 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011597 Numer CAS: 506-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-051-2 Jednostka: 1889 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,2693 |