Nadchloran tetrametyloamonu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
30834.14
30834.22
30834.14EA
1110
PLN
30834.14
30834.22
Nadchloran tetrametyloamonu
Nadchloran tetrametyloamonu
CAS No.: 2537-36-2
Molecular Formula: (CH3)4NClO4
Formula Weight: 173.60
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formuła:
C₄H₁₂ClNO₄ MW: 173.6 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.379 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043207 Numer CAS: 2537-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-805-5 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II |