Wodorowęglan cezu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14234.14
14234.22
14234.14EA
733
PLN
14234.14
14234.22
Wodorowęglan cezu ≥99.99% (metals basis)
Wodorowęglan cezu
Purity: 99.99%
CAS No.: 29703-01-3
Molecular Formula: CsHCO3
Formula Weight: 193.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010961
Formuła:
CHCsO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010961 Numer CAS: 15519-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 249-784-8 |